Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Vera, rouges
Une chaussure facile pour une hygiène par essuyage. Le dessus est en microfibre unique entièrement lavable et est doté de la technologie d’argent désinfecté Hydro-Tec™ pour garder les pieds secs et frais. L’embout protecteur empêche la coloration et résiste au lubrifiant et aux graisses. Conçu pour une utilisation sur des sols carrelés durs et d’autres sols faciles à nettoyer.
Marque: Emma Safety Footwear MM50652445
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.50800kg
Description
- Chaussure de sécurité S2 pour conditions de travail humides
- Construction en microfibre
- Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
- Doublure sans chrome
- Sanitized
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Blanc | |
Argent désinfecté Hydro-Tec™ | |
45 |
Élastique | |
Vera, rouges | |
Microfibre | |
Acier |