Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Vera
Une chaussure facile pour une hygiène par essuyage. Le dessus est une construction en microfibre entièrement lavable. Désinfecté avec de l’argent désinfecté Hydro-Tec™. Résistante aux taches, aux graisses, aux matières grasses et aux saletés.
Marque: Emma Safety Footwear MM50654449
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Chaussure de sécurité S2 pour conditions de travail humides
- Torsion facile GripForce™
- Construction en microfibre
- Certification ESD
- Doublure sans chrome
- Argent désinfecté Hydro-Tec™
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Blanc | |
Argent purifié Hydro-Tec™ | |
49 |
Élastique | |
Vera | |
Microfibre | |
Acier |