Learn More
Cole-Parmer™ Pompe à vide miniature Venturi
La taille remarquablement compacte de ces pompes à vide miniature Cole-Parmer Venturi vous permet de concevoir des systèmes à vide avec des composants plus petits et moins coûteux et des coûts d’entretien réduits. Sans pièces mobiles ni risques électriques, ces pompes pneumatiques sont également intrinsèquement sûres.
Marque:  Cole-Parmer™ 78165-40
Code produit. 11770079
  • 133.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Aucune pièce mobile ne garantit une longue durée de vie avec un faible entretien.
  • Les pompes Venturi sont pneumatiques et ne nécessitent aucune source d’alimentation électrique ni aucun lubrifiant.
  • Placez ces pompes à vide compactes à proximité de l’application pour une réponse rapide et une perte de vide minimale.
Spécification
Spécification
100 mbar
Aluminium
8,5 l/min
Système de vide