Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de venlafaxine
Code produit. 17281172 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 17281172
Marque: Thermo Scientific Chemicals 465810010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 99300-78-4 | C17H28ClNO2, C17H27NO2·HCl | 313.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99300-78-4
Formule moléculaire C17H27NO2·HCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorhydrate de venlafaxine
Quantité 1 g
Solubilité Solubilité de la solution aqueuse : légèrement soluble.
Point de fusion 217,0°C
Poids de la formule 313,86
Clé InChI QYRYFNHXARDNFZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES [H+].[Cl-].COC1=CC=C(C=C1)C(CN(C)C)C1(O)CCCCC1
Nom IUPAC hydrogen 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol chloride
Poids moléculaire (g/mol) 313.87
compliance-icons
Identifiant produit
  • Venlafaxine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Venlafaxine hydrochloride