Learn More
Digi-Sense Thermo-sonde
Code produit. 11745249 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Durée d’analyse:
≥1,25 s
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11745249
Marque: Digi-Sense 0846984
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Avec fermeture Velcro
Thermocouple KT applications spéciales
• Thermocouple Velcro™ pour tube et tuyau
• Bande Velcro™ longueur 20cm pour fixation sur tube et tuyauterie de série de diamètre 19 à 70mm, câble PVC 1m, surveillance de la température des liquides circulant dans les tuyauteries relative à la prévention de la legionellose
• Thermocouple KT applications spéciales
• 250 à +100°C
Spécification
Durée d’analyse ≥1,25 s
Certifications/Conformité ANSI
max. (métrique) -200°C à +100°C
Type Thermo-sonde
À utiliser avec (application) Installation permanente ou temporaire
Température (impériale) -328°F to +212°F
Longueur (impériale) 10 in
Longueur (métrique) 25,4 cm
Diamètre (métrique) externe 19 to 69.8 mm