Learn More
Sonics Materials Processeur à ultrasons VCX-130PB
Code produit. 11763729
Click to view available options
Puissance:
130 W
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11763729
Marque: Sonics Materials VCX130PB220
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Processeur à ultrasons robuste et fiable 130 watts avec pulseur actionné par le pouce pour les applications de faible volume.
  • Processeurs à ultrasons pour les applications à faible volume
  • Processeur à ultrasons 130 watts avec pulseur actionné par le pouce ou pédale
  • Traitez en toute sécurité une large gamme de matériaux organiques et inorganiques, de 150 microlitres à 150 millilitres
  • Les applications typiques incluent la biotechnologie et le traitement pharmaceutique, y compris le mélange, la dispersion et les utilisations de préparation d’échantillons
  • Contrôle énergétique, wattmètre numérique, réglage automatique
  • Contrôle de la puissance de sortie variable
Spécification
Type de produit Processeur à ultrasons
Puissance 130 W
Comprend Pulseur actionné par le pouce