missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VCAM-1 Monoclonal Antibody (STA), Biotin, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Invitrogen MA110067
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
VCAM-1 is a cell surface sialoglycoprotein expressed by cytokine activated endothelium. The protein has a number of functions including the regulation of leukocyte migration, leukocyte-endothelial cell adhesion and signal transduction and may play a role in a number of inflammatory diseases.Spécification
VCAM-1 | |
Monoclonal | |
1 mg/mL | |
PBS with 15mM sodium azide; pH 7.4 | |
P19320 | |
VCAM1 | |
Human DS6 T cell line | |
100 μg | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG1 |
ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation | |
STA | |
Biotin | |
VCAM1 | |
adhesion molecule VCAM-1; CD106; CD106 antigen; DKFZp779G2333; INCAM100; INCAM-100; MGC99561; sCD106; soluble CD106; soluble VCAM 1; sVCAM 1; vascular cell adhesion molecule; vascular cell adhesion molecule 1; vascular cell adhesion molecule-1; vascular cell adhesion protein 1; V-CAM 1; Vcam1; Vcam-1; VCAM1B | |
Mouse | |
Size-exclusion chromatography | |
RUO | |
7412 | |
4° C, do not freeze | |
Liquid |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu