Learn More
Sonics Materials Processeur à ultrasons VC-505
Le processeur à ultrasons VC-505 est extrêmement performant et polyvalent, il peut traiter en toute sécurité une large gamme de matériaux organiques et inorganiques, des microlitres aux litres.
Marque:  Sonics Materials VC-505-220
Code produit. 10532103
  • 8305.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Extrêmement performant et polyvalent, il peut traiter en toute sécurité une large gamme de matériaux organiques et inorganiques, des microlitres aux litres
  • Processeurs à ultrasons 500 et 750 watts utilisés pour traiter en toute sécurité une large gamme de matériaux organiques et inorganiques, de 250 microlitres à 1 litre
  • Les applications typiques incluent la nanotechnologie (production de matériaux en nanoparticules et dispersions de graphène), la lyse cellulaire, la préparation d’échantillons, l’homogénéisation, le dosage ChIP, l’émulsification, la désagrégation et la désagglomération, ainsi que les utilisations dans le domaine du traitement des liquides sonochimiques
  • Moniteur d’énergie, wattmètre numérique, à microprocesseur et programmable
  • Minuteur de traitement de 10 heures
Spécification
Spécification
Traitement d’une large gamme de matériaux organiques et inorganiques, de 250 ul à 1 L
Sonde 0,5 po (13 mm) avec embout remplaçable, kit d’outils et manuel d’instructions
Minuteur de traitement de 10 heures
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Sonics Materials Processeur à ultrasons VC-505 > Processeur à ultrasons VC-505 ; puissance : 505 W