Learn More
B Braun™ Gant stérile Vasco™OP Sensitive
Bénéficiez d’une meilleure préhension grâce aux gants de surface microrugueuse. Le gant stérile B Braun™ Vasco™OP Sensitive avec revêtement intérieur est en latex naturel hautement élastique. Ces gants chirurgicaux ergonomiques sont confortables, offrent une bonne sensibilité et disposent de manchettes roulées.
60.00€
Spécification
Style de coupe | Manchette à bord roulé |
---|---|
Couleur | Brun clair |
Latex Free | Non |
Matériau | Latex |
Poudré | Non poudré |
Alert:
Avertissement : Les gants contiennent du latex naturel, les réactions allergiques, y compris les réactions anaphylactiques, peuvent se déclencher
Description
- Gant chirurgical médical conforme à la norme EN 455
- Gants de protection conformes aux normes PSA 89/686/CEE, EN 420, EN 374
- Fonctionnement plus facile grâce à la forme anatomique complète
- Très bonne préhension grâce à une surface microrugueuse
- Excellent confort d’utilisation et excellent ajustement
- Sensibilité tactile parfaite et sécurité optimale
- AQL : 0,65
Spécification
Manchette à bord roulé | |
Non | |
Non poudré | |
Brun clair |
Brun clair | |
Latex | |
Stérile |