Learn More
Eppendorf™ Varispenser 2
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 2 ml
0,5 à 5 ml
1 à 10 ml
10 à 100 ml
2,5 à 25 ml
5,0 à 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le Varispenser™ 2 est idéal pour la distribution d’aliquotes de liquide à partir d’un flacon réservoir volumineux.
- Filetage GL 45 standard sur toutes les tailles adapté à la plupart des flacons filetés courants
- Les billes de la vanne de sécurité dans la vanne de décharge empêchent les fuites lorsque le tube de décharge n’est pas monté
- Bouchon à vis avec orifice d’aération pour faciliter l’assemblage du tube de séchage ou du microfiltre
- Boîtier du distributeur ovale pour un transport aisé
- Blocage empêché grâce au joint en PFA du piston coulissant
- Lame de fixation sur le suivi interne denté pour un réglage rapide et précis du volume
- Haute résistance chimique de tous les composants du distributeur
- Tubes d’aspiration télescopiques pour un ajustement variable de la hauteur du flacon
- Entièrement autoclavable sans démontage
- Option de réglage utilisateur
Spécification
Spécification
| Type de produit | Distributeur analogique pour flacons avec adaptateurs |
| Canaux | 1 |
| Volume (métrique) | 5,0 à 50 ml |
| Comprend | Adaptateurs GL 32, GL 38, S 40 et tube d’admission télescopique (170 à 330 mm) |