Learn More
HUBER Bain Variostat™
Code produit. 10276423
Click to view available options
Capacité (métrique):
5,5 L
11 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10276423
Marque: HUBER 6053
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les cuves en acier inoxydable isolées pour bain Variostat™ constituent le choix idéal pour incuber des échantillons et les conserver à une température constante.
  • Cuves isolées en acier inoxydable
  • Orifice de vidange
  • Couvercle de bain vendu séparément
Spécification
Capacité (métrique) 11 L
Gamme de températures de 25°C à 150°C
Largeur (métrique) 250 mm
Hauteur (métrique) 205 mm
Alimentation électrique 230 V 50 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz