Learn More
HUBER Bain Variostat™
Click to view available options
Capacité (métrique):
5,5 L
11 L
Conditionnement:
1 pièce
Beschreibung
- Cuves isolées en acier inoxydable
- Orifice de vidange
- Couvercle de bain vendu séparément
Spezifikation
Spezifikation
| Capacité (métrique) | 5,5 L |
| Gamme de températures | 30°C à 150°C |
| Largeur (métrique) | 210 mm |
| Hauteur (métrique) | 205 mm |
| Alimentation électrique | 230 V 50 Hz |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur