Learn More
Thermo Scientific™ Accessories and Upgrade Kits for Varioskan LUX Multimode Microplate Reader
Divers accessoires à utiliser avec le lecteur de microplaques multimode Varioskan™ LUX.
Marque: Thermo Scientific™ N03078
Description
Ces accessoires sont à utiliser avec le lecteur de microplaques Varioskan™ LUX Multimode. Conçu pour répondre au large éventail de besoins des chercheurs en sciences biologiques, le lecteur de microplaques multimode Thermo Scientific™ Varioskan LUX est équipé d’une vaste gamme de technologies de mesure, y compris pour l’absorbance, l’intensité de la fluorescence, la luminescence, l’AlphaScreen et la fluorescence en temps différé. Grâce à la sélection de plage dynamique automatique, l’instrument simplifie la configuration de mesure et ses commandes intelligentes de sécurité facilitent les flux de travail et permettent d’éviter les erreurs expérimentales. Varioskan LUX repousse les limites de la confiance et de la facilité grâce à une technologie conçue pour aider les chercheurs’ . Le lecteur multimode Varioskan LUX a reçu la certification HTRF™ de Cisbio Bioassays et la validation DLReady™ de Promega Corporation.
- Le lecteur Varioskan LUX est un instrument modulaire et évolutif qui offre une facilité d’utilisation optimale dans un grand nombre d’applications.
- Jusqu’à cinq technologies de mesure : L’absorbance (UV-visible), l’intensité de la fluorescence (y compris FRET), la luminescence (directe et filtrée), l’AlphaScreen/AlphaLISA et la fluorescence en temps différé (y compris la TR-FRET/hTRF)
- Filtre et spectre optique avec monochromateur
- Balayage spectral pour l’optimisation des tests
- Cinq modes de mesure y compris : point final, cinétique, spectres, spectres cinétiques et multipoint
- Module de contrôle du gaz intégré pour définir les concentrations en CO2 et en O2 pour les dosages cellulaires
- Distribution et mesure simultanées pour le contrôle du signal au début de la réaction
- Sélection de plage dynamique automatique, basée sur l’intensité du signal de chaque puits
- Commandes de sécurité intelligentes conçues pour identifier et prévenir l’utilisateur des problèmes potentiels avant que ceux-ci ne surviennent
- Étalonnage de l’instrument et diagnostics automatiques pour des performances fiables
- Lecteur compatible, certification HTRF attribuée par Cisbio Bioassays
- Validation DLReady attribuée par Promega Corporation
- Sans licence— chaque utilisateur peut installer le logiciel sur son ordinateur
- Interface intuitive et flexible permettant la réalisation de plusieurs tests par différents utilisateurs
- Outil de pipetage virtuel innovant qui facilite la définition des échantillons dans l’agencement des étapes
- Les données de mesure sont sauvegardées dans la base de données en continu de manière à ce qu’il n’y ait aucune perte de données en cas d’interruptions inattendues telles que des coupures de courant ou une interruption involontaire
- Traitement et exportation des données simplifiés
- Exportez les données en un seul clic ou envoyez-les automatiquement par e-mail à la fin du cycle
- Plusieurs formats de fichier sont disponibles pour exporter les résultats : *.xlsx, *.pdf, *.xml et *.txt
Spécification
Plateau universel | |
Plaque de 6 à 1 536 puits | |
Adaptateurs de plaques à 96, 384 et 6-48 puits pour plaque sans couvercle |
Lecteur de microplaques Varioskan LUX | |
Varioskan™ |