Learn More
Lauda™ Variocool VC 2000 Circulation Chiller with CEE7/7 Plug and Integrated Heater
GREENER_CHOICE
Circulation chiller with integrated heater
sur devis - 9580.86€
Spécification
Gamme de températures -20°C à +80°C
Tension 230 V
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Pression max. Consommation électrique Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Pression max. Consommation électrique Prix Quantité et disponibilité  
16893600
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Lauda™
L000713
0,9 bar 2,6 kW Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
16813630
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Lauda™
L000925
3,2 bar 2,6 kW Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
16823630
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Lauda™
L000926
4,8 bar 2,6 kW Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
16803610
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Lauda™
L000714
0,9 bar 3,3 kW
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
16833630
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Lauda™
L000927
3,2 bar 3,3 kW
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
16843630
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Lauda™
L000928
4,8 bar 3,3 kW Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Colored TFT display for simultaneous indication of actual and set values, graphic illustration of the temperature profile
  • Clear text menu navigation
  • Six selectable languages: DE, EN, FR, SP, IT, RU
  • Easy input via cursor and soft keys
  • Fully electronic continuous controller with PID action
  • Electronic level indication and low level alarm
  • Powerful pressure pump USB interface as standard
    • Upgradeable with interface module (analogue, contact, RS 232/485, Profibus, Ethernet-USB)
  • Remote fault indication through floating contact
  • Integrated programmer with max 150 segments, splitable in five programs
  • Adjustable bypass for pressure limiting
  • Filler opening on top, drain tap on backside
  • SmartCool system for energy saving digital cooling management including compressor on-off control
  • Operates with non flammable liquids (water, water/glycol)
  • Condenser cooling air
  • Technical Features:
    • Working temperature range: -20 to 80 °C
    • Ambient temperature range: 5 to 40 °C
    • Temperature stability: 0.05 ± K
    • In/outlet connection thread (outside): G 3/4
    • Pressure adjustment: bypass
    • Filling volume max: 15 L
    • Power supply: 230 V, 50 Hz
    • Power plug: power cord with angled plug (CEE7/7)
    • Standard accessory:
      • Two nipples 3/4 in. with screw cap G 3/4 for pump connectors
  • Spécification
    Spécification
    -20°C à +80°C
    230 V