Learn More
VACUUBRAND™ Unité de pompage pour la chimie VARIO™ PC 3016 NT Select
L’unité de pompage PC 3016 NT VARIO Select est une solution éprouvée pour les évaporations avec de grandes quantités de solvants à point d’ébullition bas. Ces pompes puissantes offrent une vitesse de pompage exceptionnellement élevée.
Marque: VACUUBRAND™ 25741850
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le contrôleur de vide VACUU·SELECT avec interface utilisateur graphique et applications prédéfinies simplifie le travail en laboratoire
- Détection automatique du point d’ébullition et réglage du vide pour des temps de procédés courts
- Durée de vie exceptionnelle de la membrane pour des coûts d’exploitation et d’entretien minimaux
- Compatibilité environnementale élevée grâce à une faible consommation d’énergie et à une récupération de solvant efficace
Spécification
70 mbar | |
47 dBA | |
29,7 kg | |
450 mm | |
Système de vide | |
Évaporation de solvants à faible ébullition | |
200/230 V |
Pompe montée, manuelle | |
CEE | |
19,3 m3/h | |
387 mm | |
IP40 | |
1,1 bars |