Learn More
VACUUBRAND™ Groupe de pompage 'chimie' PC 3010 NT VARIO™ Select
GREENER_CHOICE
Ces groupes de pompage VARIO ont un débit très élevé et atteignent un vide limite haute qualité. Ces caractéristiques en font la solution idéale pour l’évaporation de grandes quantités de solvants à point d’ébullition élevé même à des températures basses.
Marque:  VACUUBRAND™ 25744852
Code produit. 17764919
  • 13995.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Régulateur de vide VACUU·SELECT avec interface utilisateur graphique qui simplifie l’utilisation au laboratoire
  • détection automatique du point d’ébullition et réglage du vide pour des temps de process courts
  • solution parfaite pour l'évaporation de grandes quantités de solvants à haut point d’ébullition, même à basse température
  • longévité incomparable de la membrane, pour des coûts d’exploitation et de maintenance minimes
  • excellente écocompatibilité grâce à une faible consommation d’énergie et à une récupération efficace des solvants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,6 mbar
47 dBA
29,7 kg
450 mm
387 mm
IP40
1,1 bars
200/230 V
Pompe montée, manuelle
UK
12,8 m3/h
616 mm
Système de vide
Travaillez dans des miniusines, des laboratoires kilo, des installations de mise à l’échelle
Évaporateurs rotatifs, étuves de séchage sous vide, colonnes de distillation sous vide