Learn More
VACUUBRAND™ Unité de pompage chimique VARIO™, PC 3012 VARIO Select
Code produit. p-7203516 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
CEE
Kaltgerätestecker EN 60320
Modèle:
PC 3012 VARIO Select
PC 3012 VARIO Select EKP
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16231802
Marque: VACUUBRAND™ 20743850
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Permet d’identifier le contrôle de vide en réglant la vitesse du moteur. Ce modèle prend en charge des vitesses de pompage élevées et comprend un condenseur de vapeurs d’échappement. Convient à une utilisation avec des évaporateurs rotatifs sur sol, des étuves de séchage à vide, et au travail dans des miniusines, des laboratoires et des installations de mise à l’échelle.
  • Le contrôleur de vide VACUU·SELECT avec interface utilisateur graphique et applications prédéfinies simplifie le travail en laboratoire
  • Détection automatique du point d’ébullition et réglage du vide pour des temps de procédés courts
  • Satisfait aux exigences de vide élevées pour une grande quantité de solvants à ébullition élevée
  • Durée de vie exceptionnelle de la membrane pour des coûts d’exploitation et d’entretien minimaux
  • Excellente compatibilité environnementale grâce à une faible consommation d’énergie et à une récupération de solvant efficace
  • La vitesse de pompage élevée et le vide ultime profond conviennent aux applications exigeantes avec solvants à point d’ébullition élevé
  • Utilisez la commande de point de consigne manuelle pour des procédés simples, exécutez des distillations entièrement automatisées ou créez des applications uniques à l’aide d’une simple édition par glisser-déposer
  • Pour l’évaporation des solvants, le contrôleur VACUU·SELECT détecte l’ébullition des solvants et ajuste automatiquement la vitesse du moteur de la pompe pour maintenir le contrôle du procédé
  • Contrôle de la vitesse du moteur VARIO pour des intervalles d’entretien exceptionnellement longs
  • Le séparateur d’admission en verre avec un revêtement de protection robuste empêche les particules et les gouttelettes liquides d’entrer dans la pompe, évitant ainsi les dommages et prolongeant la durée de vie de la pompe
  • L’écran tactile peut être utilisé même lorsque vous portez des gants de sécurité
  • Choisissez parmi 14 langues
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 1,5 Mbar (sans ballast à gaz), 3 Mbar (avec ballast à gaz)
Contrôle VACUU SELECT
Poids à l’expédition (métrique) 43,4 kg
Comprend Unité de pompage prête à l’emploi (entièrement montée avec manuel)
Régime moteur 30 à 2 400 min-1
Certifications/Conformité Certification CE ; II 3/-G IIC T3 x Atm interne. Uniquement
Dimensions (L x l x H) 616 x 387 x 450 mm
Description Le condenseur de vapeurs d’échappement permet une récupération quasi complète des solvants lorsqu’il est utilisé avec une conduite d’eau réfrigérée ou un refroidisseur recycleur
Matériau PTFE (partiellement renforcé en carbone), ETFE / ECTFE (partiellement renforcé en fibre de carbone), FFKM
Modèle PC 3012 VARIO Select
Niveau sonore 47 dBA
Type de bouchon CEE
Puissance 1 kW
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 10°C
Débit 15 m3/h
Fréquence 50-60 Hz
Type de pompe Pompe à membrane
Classification du boîtier IP40
Nbre de têtes de pompe 8
Applications Vide intelligent avec contrôle VARIO™, chambres de séchage, filtration et extraction en phase solide, réseaux locaux de vide pour laboratoires
Nbre d’étapes 3
Pression maximale 1,1 bars
Tension 200/230 V