Learn More
VACUUBRAND™ VARIO™ Chemistry Pumping Unit, PC 3012 VARIO Select
Provides pinpoint vacuum control by adjusting the motor speed. This model supports high pumping speeds and includes an exhaust vapor condenser. Suitable for use with floor-standing rotary evaporators, vacuum drying ovens, and work in miniplants, kilo labs, and scale-up facilities.
Marque: VACUUBRAND™ 20743875
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le contrôleur de vide VACUU·SELECT avec interface utilisateur graphique et applications prédéfinies simplifie le travail en laboratoire
- Détection automatique du point d’ébullition et réglage du vide pour des temps de procédés courts
- Satisfait aux exigences de vide élevées pour une grande quantité de solvants à ébullition élevée
- Durée de vie exceptionnelle de la membrane pour des coûts d’exploitation et d’entretien minimaux
- Excellente compatibilité environnementale grâce à une faible consommation d’énergie et à une récupération de solvant efficace
- La vitesse de pompage élevée et le vide ultime profond conviennent aux applications exigeantes avec solvants à point d’ébullition élevé
- Utilisez la commande de point de consigne manuelle pour des procédés simples, exécutez des distillations entièrement automatisées ou créez des applications uniques à l’aide d’une simple édition par glisser-déposer
- Pour l’évaporation des solvants, le contrôleur VACUU·SELECT détecte l’ébullition des solvants et ajuste automatiquement la vitesse du moteur de la pompe pour maintenir le contrôle du procédé
- Contrôle de la vitesse du moteur VARIO pour des intervalles d’entretien exceptionnellement longs
- Le séparateur d’admission en verre avec un revêtement de protection robuste empêche les particules et les gouttelettes liquides d’entrer dans la pompe, évitant ainsi les dommages et prolongeant la durée de vie de la pompe
- L’écran tactile peut être utilisé même lorsque vous portez des gants de sécurité
- Choisissez parmi 14 langues
Spécification
1,5 Mbar (sans ballast à gaz), 3 Mbar (avec ballast à gaz) | |
35 kg | |
30 à 2 400 min-1 | |
616 x 435 x 450 mm | |
PTFE (partiellement renforcé en carbone), ETFE / ECTFE (partiellement renforcé en fibre de carbone), FFKM | |
47 dBA | |
1 kW | |
10°C | |
50-60 Hz | |
IP40 | |
Vide intelligent avec contrôle VARIO™, chambres de séchage, filtration et extraction en phase solide, réseaux locaux de vide pour laboratoires | |
1,1 bars |
VACUU SELECT | |
Unité de pompage prête à l’emploi (entièrement montée avec manuel) | |
Certification CE ; II 3/-G IIC T3 x Atm interne. Uniquement | |
Le condenseur d’émission Peltronic™ fonctionne sans aucun milieu de refroidissement comme l’eau ou la glace carbonique | |
PC 3012 VARIO Select EKP | |
Kaltgerätestecker EN 60320 | |
40°C | |
15 m3/h | |
Pompe à membrane | |
8 | |
3 | |
200/230 V |