Learn More
VACUUBRAND™ Unité de pompage chimique VARIO™, PC 3004 VARIO Select
Permet d’identifier le contrôle de vide en réglant la vitesse du moteur, le condenseur de vapeurs d’échappement permet une récupération quasi complète des solvants. Le mode d’évaporation automatique est parfait pour contrôler les applications telles que l’évaporation rotative.
Marque: VACUUBRAND™ 20737574
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le contrôleur de vide VACUU·SELECT avec interface utilisateur graphique et applications prédéfinies simplifie le travail en laboratoire
- Détection automatique du point d’ébullition et réglage du vide pour des temps de procédés courts
- La pompe à vide puissante satisfait aux exigences de vide élevées pour la plupart des solvants à ébullition élevée
- Durée de vie exceptionnelle de la membrane pour des coûts d’exploitation et d’entretien minimaux
- Excellente compatibilité environnementale grâce à une faible consommation d’énergie et à une récupération de solvant efficace
- La pompe est adaptée aux applications exigeantes, même avec des solvants à point d’ébullition élevé
- Utilisez la commande de point de consigne manuelle pour des procédés simples, exécutez des distillations entièrement automatisées ou créez des applications uniques à l’aide d’une simple édition par glisser-déposer
- Le contrôleur VACUU·SELECT détecte l’ébullition des solvants et ajuste automatiquement la vitesse du moteur de la pompe pour maintenir le contrôle du procédé durant l’évaporation des solvants
- Contrôle de la vitesse du moteur VARIO pour des intervalles d’entretien exceptionnellement longs
- Le séparateur d’admission en verre avec un revêtement de protection robuste empêche les particules et les gouttelettes liquides d’entrer dans la pompe, évitant ainsi les dommages et prolongeant la durée de vie de la pompe
- Le condenseur de vapeurs d’échappement permet une récupération quasi complète des solvants lorsqu’il est utilisé avec une conduite d’eau réfrigérée ou un refroidisseur recycleur
- L’écran tactile peut être utilisé même lorsque vous portez des gants de sécurité
- Choisissez parmi 14 langues
Spécification
1,5 Mbar (sans ballast à gaz), 3 Mbar (avec ballast à gaz) | |
30,5 kg | |
30 à 2 400 min-1 | |
419 x 243 x 457 mm | |
PTFE (partiellement renforcé en carbone), ETFE / ECTFE (partiellement renforcé en fibre de carbone), FFKM, PPS céramique | |
43 dBA | |
0,53 kW | |
40°C | |
4,6 m3/h | |
Pompe à membrane | |
4 | |
3 | |
200/230 V |
VACUU SELECT | |
Unité de pompage avec condenseur d’émission Peltronic™ avec manuel | |
Certification CE ; II 3/-G IIC T3 x Atm interne. Uniquement | |
Condenseur d’émission Peltronic™, sans câble | |
PC 3004 VARIO Select EKP | |
Kaltgerätestecker EN 60320 | |
25,2 kg | |
10°C | |
50-60 Hz | |
IP40 | |
Vide intelligent avec le contrôle VARIO™, évaporateur rotatif / évaporateur parallèle, concentrateurs de vide, chambres de séchage | |
1,1 bars |