Learn More
VACUUBRAND™ Unité de pompage chimique VARIO™, PC 3003 VARIO Select
GREENER_CHOICE
Permet d’identifier le contrôle de vide en réglant la vitesse du moteur, le condenseur de vapeurs d’échappement permet une récupération quasi complète des solvants. Le mode d’évaporation automatique est parfait pour contrôler les applications telles que l’évaporation rotative.
Marque:  VACUUBRAND™ 20738450
7692.24 EUR valable jusqu'au 2024-12-15
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15997735
  • 9440.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le contrôleur de vide VACUU·SELECT avec interface utilisateur graphique et applications prédéfinies simplifie le travail en laboratoire
  • Détection automatique du point d’ébullition et réglage du vide pour des temps de procédés courts
  • Idéal pour l’évaporation de solvants à ébullition élevée, même à basse température
  • Durée de vie exceptionnelle de la membrane pour des coûts d’exploitation et d’entretien minimaux
  • Excellente compatibilité environnementale grâce à une faible consommation d’énergie et à une récupération de solvant efficace
  • La vitesse de pompage élevée et le vide ultime profond conviennent aux applications exigeantes avec solvants à point d’ébullition élevé dans des conditions de basse température
  • Utilisez la commande de point de consigne manuelle pour des procédés simples, exécutez des distillations entièrement automatisées ou créez des applications uniques à l’aide d’une simple édition par glisser-déposer
  • Le contrôleur VACUU·SELECT détecte l’ébullition des solvants et ajuste automatiquement la vitesse du moteur de la pompe pour maintenir le contrôle du procédé durant l’évaporation des solvants
  • Le contrôle de la vitesse du moteur VARIO assure des intervalles d’entretien exceptionnellement longs
  • Le séparateur d’admission en verre avec un revêtement de protection robuste empêche les particules et les gouttelettes liquides d’entrer dans la pompe, évitant ainsi les dommages et prolongeant la durée de vie de la pompe
  • Le condenseur de vapeurs d’échappement permet une récupération quasi complète des solvants lorsqu’il est utilisé avec une conduite d’eau réfrigérée ou un refroidisseur recycleur
  • L’écran tactile peut être utilisé même avec des gants de sécurité
  • Choisissez parmi 14 langues
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,6 Mbar (sans ballast à gaz), 1,5 Mbar (avec ballast à gaz)
24,3 kg
30 à 2 400 min-1
419 x 243 x 457 mm
PC 3003 VARIO Select
CEE
21,1 kg
10°C
50-60 Hz
IP40
Vide intelligent avec le contrôle VARIO™, évaporateur rotatif / évaporateur parallèle, concentrateurs de vide, chambres de séchage
1,1 bars
VACUU SELECT
Unité de pompage prête à l’emploi (entièrement montée avec manuel)
Certification CE ; II 3/-G IIC T3 x Atm interne. Uniquement
PTFE (partiellement renforcé en carbone), ETFE / ECTFE (partiellement renforcé en fibre de carbone), FFKM
43 dBA
0,53 kW
40°C
2,8 m3/h
Pompe à membrane
4
4
200/230 V