Learn More
VACUUBRAND™ Pompe chimique VARIO™, PC 3010 VARIO Select
Permet d’identifier le contrôle de vide en réglant la vitesse du moteur. Ce modèle prend en charge la vitesse de pompage élevée et comprend un condenseur de vapeurs d’échappement. Suffisant pour une utilisation avec des évaporateurs rotatifs sur sol, des étuves de séchage à vide, et au travail dans des miniusines, des laboratoires et des installations de mise à l’échelle.
10835.00€
Spécification
Vide max. | 0,6 Mbar (sans ballast à gaz), 1,2 Mbar (avec ballast à gaz) |
---|---|
Contrôle | VACUU SELECT |
Poids à l’expédition (métrique) | 42,2 kg |
Comprend | Unité de pompage prête à l’emploi (entièrement montée avec manuel) |
Régime moteur | 30 à 2 400 min-1 |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16221812
|
VACUUBRAND™
20744850 |
CEE | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- VACUU·SELECT Vacuum Controller with graphical user interface and predefined applications simplifies work in the laboratory
- Automatic boiling point detection and adjustment of the vacuum for short process times
- Ideal for evaporation of large amounts of high-boiling solvents, even at low temperatures
- Extraordinary diaphragm life for minimum operational and servicing costs
- Excellent environmental compatibility through low energy consumption and efficient solvent recovery
- Use manual set-point-control for simple processes, run fully automated distillations, or create unique applications with simple drag-and-drop editing
- For solvent evaporation, the VACUU·SELECT controller detects solvent boiling and automatically adjusts the pump's motor speed to maintain process control
- VARIO motor speed control ensures exceptionally long maintenance intervals
- Glass inlet separator with a robust protective coating prevents particles and liquid droplets from entering the pump, preventing damage and extending pump life
- Exhaust vapor condenser allows for near complete recovery of solvents when used with a chilled water line or recirculating chiller
- Touch screen display can be operated even when wearing safety gloves
- Choose from 14 languages
Spécification
0,6 Mbar (sans ballast à gaz), 1,2 Mbar (avec ballast à gaz) | |
42,2 kg | |
30 à 2 400 min-1 | |
616 x 387 x 450 mm | |
PC 3010 VARIO Select | |
1 kW | |
40°C | |
13 m3/h | |
Pompe à membrane | |
8 | |
4 | |
200/230 V |
VACUU SELECT | |
Unité de pompage prête à l’emploi (entièrement montée avec manuel) | |
Certification CE ; II 3/-G IIC T3 x Atm interne. Uniquement | |
PTFE (partiellement renforcé en carbone), ETFE / ECTFE (partiellement renforcé en fibre de carbone), FFKM | |
47 dBA | |
28,2 kg | |
10°C | |
50-60 Hz | |
IP40 | |
Vide intelligent avec contrôle VARIO™, chambres de séchage, filtration et extraction en phase solide, réseaux locaux de vide pour laboratoires | |
1,1 bars |