Learn More
VACUUBRAND™ Pompe à membrane chimique VARIO™, MD 4C VARIO Select
Provides pinpoint vacuum control for labs working with most common solvents by adjusting motor speed. The integrated VACUU·SELECT™ Controller provides an easy-to-use, application based interface that covers all common lab applications.
7865.00€
Spécification
Vide max. | 1,5 Mbar (sans ballast à gaz), 3 Mbar (avec ballast à gaz) |
---|---|
Contrôle | VACUU SELECT |
Poids à l’expédition (métrique) | 24,1 kg |
Comprend | Unité de pompage prête à l’emploi (entièrement montée avec manuel) |
Régime moteur | 30 à 2 400 min-1 |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16231782
|
VACUUBRAND™
20736550 |
CEE |
7865.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- VACUU·SELECT Vacuum Controller with graphical user interface and predefined applications simplifies work in the laboratory
- Automatic boiling point detection and adjustment of the vacuum for short process times
- Extraordinary diaphragm life for minimum operational and servicing costs
- Meets high vacuum requirements for most high boiling solvents
- Use manual set-point-control for simple processes, run fully automated distillations, or create unique applications with simple drag-and-drop editing
- VACUU·SELECT Controller detects solvent boiling and automatically adjusts the pump's motor speed to maintain process control during solvent evaporation
- VARIO Motor Speed Control provides exceptionally long maintenance intervals
- Touch screen display can be operated even when wearing safety gloves
- Choose from 14 languages
Spécification
1,5 Mbar (sans ballast à gaz), 3 Mbar (avec ballast à gaz) | |
24,1 kg | |
30 à 2 400 min-1 | |
325 x 243 x 245 mm | |
MD 4 C VARIO Select | |
0,53 kW | |
40°C | |
4,6 m3/h | |
Pompe à membrane | |
4 | |
3 | |
200/230 V |
VACUU SELECT | |
Unité de pompage prête à l’emploi (entièrement montée avec manuel) | |
Certification CE ; II 3/-G IIC T3 x Atm interne. Uniquement | |
PTFE (partiellement renforcé en carbone), ETFE / ECTFE (partiellement renforcé en fibre de carbone), FFKM | |
43 dBA | |
17,4 kg | |
10°C | |
50-60 Hz | |
IP20 | |
Vide intelligent avec le contrôle VARIO™, évaporateur rotatif / évaporateur parallèle, concentrateurs de vide, chambres de séchage | |
1,1 bars |