Learn More
VACUUBRAND™ Pompe à membrane chimique VARIO™, MD 4C VARIO Select
GREENER_CHOICE
Code produit. 16231782 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
CEE
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16231782
Marque: VACUUBRAND™ 20736550
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Provides pinpoint vacuum control for labs working with most common solvents by adjusting motor speed. The integrated VACUU·SELECT™ Controller provides an easy-to-use, application based interface that covers all common lab applications.
  • Le contrôleur de vide VACUU·SELECT avec interface utilisateur graphique et applications prédéfinies simplifie le travail en laboratoire
  • Détection automatique du point d’ébullition et réglage du vide pour des temps de procédés courts
  • Durée de vie exceptionnelle de la membrane pour des coûts d’exploitation et d’entretien minimaux
  • Satisfait aux exigences de vide élevées pour la plupart des solvants à ébullition élevée
  • Utilisez la commande de point de consigne manuelle pour des procédés simples, exécutez des distillations entièrement automatisées ou créez des applications uniques à l’aide d’une simple édition par glisser-déposer
  • Le contrôleur VACUU·SELECT détecte l’ébullition des solvants et ajuste automatiquement la vitesse du moteur de la pompe pour maintenir le contrôle du procédé durant l’évaporation des solvants
  • Le contrôle de la vitesse du moteur VARIO offre des intervalles d’entretien exceptionnellement longs
  • L’écran tactile peut être utilisé même lorsque vous portez des gants de sécurité
  • Choisissez parmi 14 langues
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 1,5 Mbar (sans ballast à gaz), 3 Mbar (avec ballast à gaz)
Contrôle VACUU SELECT
Poids à l’expédition (métrique) 24,1 kg
Comprend Unité de pompage prête à l’emploi (entièrement montée avec manuel)
Régime moteur 30 à 2 400 min-1
Certifications/Conformité Certification CE ; II 3/-G IIC T3 x Atm interne. Uniquement
Dimensions (L x l x H) 325 x 243 x 245 mm
Matériau PTFE (partiellement renforcé en carbone), ETFE / ECTFE (partiellement renforcé en fibre de carbone), FFKM
Modèle MD 4 C VARIO Select
Niveau sonore 43 dBA
Type de bouchon CEE
Puissance 0,53 kW
Poids (métrique) 17,4 kg
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 10°C
Débit 4,6 m3/h
Fréquence 50-60 Hz
Type de pompe Pompe à membrane
Classification du boîtier IP20
Nbre de têtes de pompe 4
Applications Vide intelligent avec le contrôle VARIO™, évaporateur rotatif / évaporateur parallèle, concentrateurs de vide, chambres de séchage
Nbre d’étapes 3
Pression maximale 1,1 bars
Tension 200/230 V