Learn More
Welch™ Vanne à fuite variable et manomètre
Code produit. 10147641 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
Pression maximale:
1 bar
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10147641
Marque: Welch™ 700128
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Vanne vacuomètre
• Réglage du vide par entrée d'air
• Vacuomètre 1 à 1000 mbar
• Corps aluminium nickelé
• Raccord normalisé pneurop DN16, sortie pour tube φ int. 8mm
• Vanne vacuomètre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1/boîte
Type Vanne à fuite variable et manomètre
Pression maximale 1 bar