Learn More
Cole-Parmer™ Bouchons filetés VapLock™
Utilisez des bouchons filetés VapLock™ afin de sceller les ports inutilisés, pour un système résistant aux fuites
Marque: Cole-Parmer™ 12020-47
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Scellez les ports inutilisés du collecteur et du bouchon du flaconPrestations de service
Néant
Spécification
Solvant de sécurité | |
PTFE | |
Bouchon de port |
Systèmes de confinement des solvants VapLock | |
1/4 po-28 UNF(M) |