Learn More
Cole-Parmer™ Bouchons collecteurs de déchets de solvants VapLock™ pour flacons et bonbonnes
Les bouchons collecteurs de déchets de solvants VapLock™ pour flacons et bonbonnes se connectent aux conteneurs de déchets pour un système fermé sécurisé
Marque: Cole-Parmer™ 12018-84
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Faites votre choix parmi une variété de tailles de bouchons pour votre cuve
- Différents matériaux, numéros et tailles de ports permettent de les personnaliser en fonction de votre application
Prestations de service
Néant
Spécification
Solvant de sécurité | |
PTFE | |
1/2 po NPT(F), 1/4 po NPT(F), 1/4 po.-28 UNF(F) |
Récipients compatibles avec les solvants | |
DIN 45 | |
Collecteur de déchets de solvants, PTFE, DIN45, 1 x 1/2 po NPTF, 3 x 1/4 po NPTF, 6 x 1/4 po-28 UNFF ; 1/pièce |