Learn More
Cole-Parmer™ Kits de récupération des déchets de solvants VapLock™ pour récipients Justrite™
Les kits de déchets de solvants VapLock™ pour conteneurs Justrite™ recueillent les effluents de sources multiples tout en minimisant les gaz d’échappement de solvants nocifs
Spécification
| Taille du bouchon | 1/2 po. NPT(F), 1/4 po. NPT(F), 1/4 po.-28 UNF(F) |
|---|---|
| Dimensions | Déconnexion rapide Justrite |
| À utiliser avec (application) | Solvant de sécurité |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients compatibles avec les solvants |
Description
Connexion facile aux récipients sécurisés Justrite à l’aide de déconnexions rapidesGarantie
Néant
Spécification
| 1/2 po. NPT(F), 1/4 po. NPT(F), 1/4 po.-28 UNF(F) | |
| Déconnexion rapide Justrite | |
| Solvant de sécurité | |
| Récipients compatibles avec les solvants |