Learn More
Cole-Parmer™ Bouchons de distribution de solvant VapLock™
Les bouchons de distribution de solvant VapLock™ réduisent l’évaporation chimique et l’exposition aux vapeurs dangereuses
Marque:  Cole-Parmer™ 12018-01
Code produit. 15824524
  • 67.65€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
À utiliser avec une tubulure semi-rigide égale ou inférieure à 1/8 po (3,2 mm) de D.E.
Prestations de service
Néant
Spécification
Spécification
Sécurité des solvants
PTFE bleu / blanc, PP, SS
1/4 po.-28 UNF(F)
Récipients compatibles avec les solvants
GL45
Inserts à filetage à port 304 SS, trois 1/4 po-28