Learn More
Cole-Parmer™ Adaptateurs VapLock™ pour tubulure semi-rigide UNF(M)
Les adaptateurs VapLock™ pour tubulure semi-rigide UNF(M) sont conçus pour des connexions sécurisées étanches aux liquides
40.95€
Spécification
À utiliser avec (application) | Sécurité des solvants |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Systèmes de confinement des solvants VapLock |
Code produit | Marque | Format | Filetage (impériale) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Filetage (impériale) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17182435
|
Cole-Parmer™
12020-03 |
1/16 po dia. ext. compression x UNF(M) | 1/4-28 UNF(M) | Vert / PP bleu / ETFE |
40.95€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Un code couleur facilite l’identification
- Comprend un écrou en deux parties et un système de ferrule
Garantie
Néant
Spécification
Sécurité des solvants | |
Systèmes de confinement des solvants VapLock |