Learn More
Vanilline, 99 %, pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10041610
Click to view available options
Quantité:
2 g
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-33-5
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00006942,MFCD08702848
Clé InChI MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vanillin, vanillaldehyde, vanillic aldehyde, vanilla, p-vanillin, 2-methoxy-4-formylphenol, vanilline, lioxin, 4-hydroxy-m-anisaldehyde, 3-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde
CID PubChem 1183
ChEBI CHEBI:18346
Nom IUPAC 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
SMILES COC1=CC(C=O)=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanillin
Point de fusion 81°C to 84°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.0600g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 1 kg
Beilstein 08, 247
Merck Index 15, 10120
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Vanillin