Learn More
Testo™ Anémomètre à hélice avec mesure de l’humidité
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
133 x 46 x 25 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Anémomètre hélice 'pocket'
• Sonde hélice intégrée
• Vitesse d'air, température et humidité relative
• Affichage LCD rétro-éclairé et vitesse d'air et température
• L'anémomètre 1023-3183 affiche également l'humidité relative et le point de rosée
• Sonde à hélice intégrée ø 40mm
• Fonction mini/maxi et hold pour figer une mesure
• Calcul de la moyenne
• Anémomètre / humidimètre 'pocket'
• Inclus avec une capot de protection, etui ceinture, dragonne et protocoled'étalonnage
• Sonde hélice intégrée
• Vitesse d'air, température et humidité relative
• Affichage LCD rétro-éclairé et vitesse d'air et température
• L'anémomètre 1023-3183 affiche également l'humidité relative et le point de rosée
• Sonde à hélice intégrée ø 40mm
• Fonction mini/maxi et hold pour figer une mesure
• Calcul de la moyenne
• Anémomètre / humidimètre 'pocket'
• Inclus avec une capot de protection, etui ceinture, dragonne et protocoled'étalonnage
Spécification
Spécification
| Type | Anémomètre à hélice |
| Précision | ± 0,5 m/s |
| Dimensions (L x l x H) | 133 x 46 x 25 mm |
| À utiliser avec (application) | Mesure le débit d’air, la température de l’air et l’humidité |
| Température (métrique) | -20 à +70°C |