Learn More
Oxyde de vanadium(V), 99,99 % (métaux), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11361428
Oxyde de vanadium(V), 99,99 % (métaux), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11361428
10 g
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Code produit. 11361428
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010904.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Vanadium pentoxide is the precursor to alloys of vanadium. It is widely used as an industrial catalyst for the manufacture of sulfuric acid, maleic anhydride, phthalic anhydride, adipic acid, acrylic acid, oxalic acid and anthraquinone. It finds application as a detector material in bolometers and microbolometer arrays for thermal imaging, and as an ethanol sensor in ppm (parts per million) levels. It is also used in vanadium redox batteries, which are used for energy storage in power facilities, such as wind farms.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-62-1
Formule moléculaire O5V2
Poids moléculaire (g/mol) 181.88
Numéro MDL MFCD00011457
Clé InChI GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydrideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 14814
ChEBI CHEBI:30045
SMILES O=[V](=O)O[V](=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 1750°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Vanadium(V) oxide
Point de fusion 690°C
Forme physique Poudre maillée de -22
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (metals basis)
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Nom IUPAC Dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium
Poids de la formule 181.88
Densité 3.357 g/mL
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10248636 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/11/2023 Catalog Number010904.09,010904.18,010904.04
Numéro de lot10245608 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/02/2023 Catalog Number010904.09,010904.18,010904.04
Numéro de lotG22M23 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010904.09,010904.18,010904.04
Numéro de lotH06J08 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number010904.09,010904.18,010904.04
Numéro de lotK03P28 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number010904.09,010904.18,010904.04
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Vanadium(V) oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
  • H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Vanadium oxide
Nom du produit
Oxyde de vanadium(V), 99,99 % (métaux), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals >