Learn More
Poudre de vanadium, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
50.70€ - 1513.00€
Identifiants chimiques
CAS 7440-62-2
Formule moléculaire V
Poids moléculaire (g/mol) 50.94
Numéro MDL MFCD00011453
Clé InChI LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
CID PubChem 23990
ChEBI CHEBI:35170
Nom IUPAC vanadium
SMILES [V]
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11301599
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012234.03
1 g
50.70€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11391589
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012234.09
10 g
111.00€
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11321599
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012234.18
50 g
415.00€
50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11311599
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012234.30
250 g
1513.00€
250g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-62-2
50.94
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
23990
vanadium
V
MFCD00011453
dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
CHEBI:35170
[V]
Spécification
Vanadium
7440-62-2
3000°C
6.11
V
dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
[V]
50.94
CHEBI:35170
Odorless
Argent à gris
1900°C
Silver Gray powder
99.5% (Metals basis)
MFCD00011453
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
vanadium
23990
-325 Mesh
Poudre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
H228-H315-H319-H335 :Matière solide inflammable.Provoque une irritation cutanée.Provoque une irritation oculaire grave.Peut irriter les voies respiratoires.
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,1, Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-171-1
missing translation for 'rtecsNumber' : YW1355000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante