Learn More
Pentoxyde de vanadium, pur, Fisher Chemical
Code produit. 10204550
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Identifiants chimiques
CAS 1314-62-1
Formule moléculaire O5V2
Poids moléculaire (g/mol) 181.88
Numéro MDL MFCD00011457
Clé InChI GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
CID PubChem 14814
ChEBI CHEBI:30045
Nom IUPAC Dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium
SMILES O=[V](=O)O[V](=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 1750°C
Point de fusion 690°C
Couleur Ambré
pH 4
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Poids de la formule 181.88g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 0.0443 hPa 700
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Vanadium(V) oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
  • H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.