Learn More
Pentoxyde de vanadium, réactif BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™ Code produit.: 15578274
Pentoxyde de vanadium, réactif BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
Code produit. 15578274
500 g, Flacon poly
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Code produit. 15578274
Marque: Avantor J.T.Baker 420701
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadium Pentoxide
CAS 1314-62-1
Quantité 500 g
Formule moléculaire O5V2
Numéro MDL MFCD00011457
Synonyme vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
Clé InChI GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[V](=O)O[V](=O)=O
Nom IUPAC Dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium
Poids moléculaire (g/mol) 181.88
CID PubChem 14814
ChEBI CHEBI:30045
Poids de la formule 181.88
Qualité Réactif BAKER ANALYZED™
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 3.36kg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Pentoxyde de vanadium, réactif BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™ >