Learn More
Bis(2,4-pentanedionate) d’oxyde de vanadium(IV), Thermo Scientific Chemicals
Comme catalyseur, comme intermédiaire de synthèse, comme séchoir à peinture et comme pigment
30.60€ - 196.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3153-26-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H14O5V |
Poids moléculaire (g/mol) | 265.16 |
Numéro MDL | MFCD00000032 |
Clé InChI | JFHJZWAQYMGNBE-SUKNRPLKSA-L |
Synonyme | vanadyl acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato vanadium iv oxide |
CID PubChem | 131674261 |
Nom IUPAC | (Z)-4-oxopent-2-en-2-olate ; vanadium(2+) ; hydrate |
SMILES | O=[V++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11374919
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
081119.09 |
10 g |
30.60€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11384919
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
081119.18 |
50 g |
81.70€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11394919
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
081119.30 |
250 g |
196.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Employed as a catalyst, as a synthesis intermediate, as a paint dryer, and as a pigment. It is used in organic chemistry as a reagent in the epoxidation of allylic alcohols in combination with tert-butyl hydroperoxide (TBHP).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3153-26-2 | |
265.16 | |
JFHJZWAQYMGNBE-SUKNRPLKSA-L | |
131674261 | |
O=[V++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
C10H14O5V | |
MFCD00000032 | |
vanadyl acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato vanadium iv oxide | |
(Z)-4-oxopent-2-en-2-olate ; vanadium(2+) ; hydrate |
Spécification
140°C (13mmHg) | |
256°C to 259°C | |
Poudre | |
MFCD00000032 | |
vanadyl acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato vanadium iv oxide | |
JFHJZWAQYMGNBE-SUKNRPLKSA-L | |
(Z)-4-oxopent-2-en-2-olate ; vanadium(2+) ; hydrate | |
131674261 | |
1.4 g/mL |
Vanadium (IV) oxide bis (2,4-pentanedionate) | |
3153-26-2 | |
C10H14O5V | |
UN3285 | |
Moderately soluble in acetone, ether and chloroform; Soluble in ethanol and benzene | |
O=[V++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O | |
265.16 | |
265.16 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H315-H319-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉ DE VANADIUM, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 221-590-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only