Learn More
Oxyde d’étioporphyrine III de vanadium(IV), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15411547
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadium(IV) etioporphyrin III oxide
CAS 15709-03-2
Couleur Violet
Forme physique Cristalline
Quantité 50 mg
Formule moléculaire C32H38Cl2N4OV
Numéro MDL MFCD00058901,MFCD00058901
Synonyme oxovanadium 2+ ;2,7,12,17-tetraethyl-3,8,13,18-tetramethylporphyrin-22,24-diide
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI LLVNESQRTPCYSP-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.Cl.O=[V].CCC1=C(C)C2=CC3=NC(=CC4=NC(=CC5=C(CC)C(C)=C([N-]5)C=C1[N-]2)C(C)=C4CC)C(C)=C3CC
Nom IUPAC 5,10,15,20-tétraéthyl-4,9,14,19-tétraméthyl-21,22,23,24-tétraazapentacyclo[16.2.1.1³,⁶.1⁸,¹¹.1¹³,¹⁶]tétracosa-1(20),2,4,6(24),7,9,11(23),12,14,16,18-undecaene-21,22-diide oxovanadium dihydrochlorure
Poids moléculaire (g/mol) 616.53
CID PubChem 131699178
Poids de la formule 543.61