Learn More
Chlorure de vanadium(IV), 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10742301
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7632-51-1
Formule moléculaire Cl4V
Poids moléculaire (g/mol) 192.75
Numéro MDL MFCD00061343
Clé InChI JTJFQBNJBPPZRI-UHFFFAOYSA-J
Synonyme vanadium tetrachloride, vanadium iv chloride, vcl4, vanadium chloride vcl4 , t-4, vanadium chloride vcl4, vanadium chloride, t-4, vanadium tetrachloride un2444 corrosive
CID PubChem 24273
Nom IUPAC Tétrachlorovanadium
SMILES Cl[V](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 153.0°C
Nom chimique ou matériau Vanadium(IV) chloride
Point de fusion -20.5°C
Note relative au nom 99+%
Couleur Brown-Red
Forme physique Liquid
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (VCl4)
Formule linéaire VCl4
Informations sur la solubilité Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: soluble in absolute alcohol, ether, chloroform,, acetic acid
Poids de la formule 192.75
Pourcentage de pureté ≥99%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.82
Densité 1.8200g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Vanadium(IV) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.