Learn More
Oxyde de vanadium(III), 99,7 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
351.00€ - 1095.00€
Identifiants chimiques
CAS 1314-34-7
Formule moléculaire O3V2
Poids moléculaire (g/mol) 149.88
Numéro MDL MFCD00011455
Clé InChI KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vanadium iii oxide, divanadium trioxide, vanadium oxide v2o3, vanadium 3 oxide, oxo oxovanadio oxy vanadium, vanadium trioxide, nonfused form, vanadium trioxide, v2o3, vanadium iii oxide trace metals basis
CID PubChem 518710
Nom IUPAC pentoxyde de vanadium
SMILES O=[V]O[V]=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11355647
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
043377.22
100 g
351.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11345647
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
043377.36
500 g
1095.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Vanadium(III) oxide catalyzes the direct fluorination reactions. It is used in the coating of carbon nanotubes and as an electrode in lithium ion batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1314-34-7
149.88
KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N
518710
O=[V]O[V]=O
O3V2
MFCD00011455
vanadium iii oxide, divanadium trioxide, vanadium oxide v2o3, vanadium 3 oxide, oxo oxovanadio oxy vanadium, vanadium trioxide, nonfused form, vanadium trioxide, v2o3, vanadium iii oxide trace metals basis
pentoxyde de vanadium
Spécification
Vanadium(III) oxide
1314-34-7
99.7% (metals basis)
MFCD00011455
Slightly soluble in water.
O=[V]O[V]=O
149.88
149.88
1970°C
Poudre
O3V2
vanadium iii oxide, divanadium trioxide, vanadium oxide v2o3, vanadium 3 oxide, oxo oxovanadio oxy vanadium, vanadium trioxide, nonfused form, vanadium trioxide, v2o3, vanadium iii oxide trace metals basis
KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N
pentoxyde de vanadium
518710
4.87
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P321-P330-P332+P313-P361-P363-P501c
H302-H311-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-230-9
missing translation for 'rtecsNumber' : YW3050000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante