Learn More
Thermo Scientific™ Oxyde de vanadium(III), 99,7 % (base métaux)
Marque: Thermo Scientific™ 43377-14
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
1970° | |
Solid | |
V{2}O{3} | |
UN3285 | |
Vanadium trioxide; | |
99.7% |
1314-34-7 | |
25 g | |
MFCD00011455 | |
14,9923 | |
149.88 | |
4.87 |