Learn More
Oxyde de vanadium(III), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11351659
250 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Vanadium(III) oxide catalyzes the direct fluorination reactions. It is used in the coating of carbon nanotubes and as an electrode in lithium ion batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-34-7
Formule moléculaire O3V2
Poids moléculaire (g/mol) 149.88
Numéro MDL MFCD00011455
Clé InChI KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vanadium iii oxide, divanadium trioxide, vanadium oxide v2o3, vanadium 3 oxide, oxo oxovanadio oxy vanadium, vanadium trioxide, nonfused form, vanadium trioxide, v2o3, vanadium iii oxide trace metals basis
CID PubChem 518710
SMILES O=[V]O[V]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadium(III) oxide
Point de fusion 1970°C
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 95%
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Nom IUPAC Oxo[(oxovanadio)oxy]vanadium
Poids de la formule 149.88
Odeur Odorless
Densité 4.87
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Vanadium(III) oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Vanadium oxide
Nom du produit
Oxyde de vanadium(III), 95 %, Thermo Scientific Chemicals >