Learn More
Bromure de vanadium(III), 99,5 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
72.80€ - 1201.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13470-26-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Br3V |
Poids moléculaire (g/mol) | 290.654 |
Numéro MDL | MFCD00049695 |
Clé InChI | ZOYIPGHJSALYPY-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | vanadium bromide, vanadium tribromide, vanadium bromide vbr3, vanadium iii bromide, wln: va e3, vanadium iii bromide-v |
CID PubChem | 83509 |
Nom IUPAC | Tribromovanadium |
SMILES | [V](Br)(Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11334929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
081135.04 |
2 g |
72.80€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11344929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
081135.09 |
10 g |
274.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11324929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
081135.18 |
50 g |
1201.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Vanadium(III) bromide is used as a catalyst for C(sp3)-H fluorination reactions especially the benzylic fluorination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13470-26-3 | |
290.654 | |
ZOYIPGHJSALYPY-UHFFFAOYSA-K | |
83509 | |
[V](Br)(Br)Br |
Br3V | |
MFCD00049695 | |
vanadium bromide, vanadium tribromide, vanadium bromide vbr3, vanadium iii bromide, wln: va e3, vanadium iii bromide-v | |
Tribromovanadium |
Spécification
Vanadium(III) bromide | |
13470-26-3 | |
99.5% (metals basis) | |
MFCD00049695 | |
Soluble in water and tetrahydrofuran. | |
[V](Br)(Br)Br | |
290.654 | |
290.67 | |
4.00^1^8 g/mL |
(decomposition) | |
Cristalline | |
Br3V | |
vanadium bromide, vanadium tribromide, vanadium bromide vbr3, vanadium iii bromide, wln: va e3, vanadium iii bromide-v | |
ZOYIPGHJSALYPY-UHFFFAOYSA-K | |
Tribromovanadium | |
83509 | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 236-736-6
missing translation for 'rtecsNumber' : YW2750000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only