Learn More
Granulés de vanadium, 1-3 mm (0,04-0,12 po), 99,7 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11344657
Granulés de vanadium, 1-3 mm (0,04-0,12 po), 99,7 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11344657
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Code produit. 11344657
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039693.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour les dépôts sous vide
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-62-2
Formule moléculaire V
Poids moléculaire (g/mol) 50.94
Numéro MDL MFCD00011453
Clé InChI LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
CID PubChem 23990
ChEBI CHEBI:35170
Nom IUPAC vanadium
SMILES [V]
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadium
Couleur Gris
Aspect Light Gray granules
Densité 6.11g/cm3
Plage de pourcentage du dosage 99.7% (Metals basis)
Quantité 10 g
Odeur Odorless
Forme Granulaire
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotT03K021 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/07/2024 Catalog Number039693.30,039693.09,039693.18
Numéro de lotY20J030 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/01/2024 Catalog Number039693.30,039693.09,039693.18
Numéro de lotZ14H033 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number039693.30,039720.MA,039693.09,039693.18
Numéro de lotR03F061 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number039693.30,039720.MA,039693.09,039693.18
Numéro de lotW10B028 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number
Nom du produit
Granulés de vanadium, 1-3 mm (0,04-0,12 po), 99,7 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >