Learn More
Feuille de vanadium, 0,075 mm (0,003 po) d’épaisseur, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11329578
Click to view available options
Quantité:
50 x 100 mm
100 x 200 mm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-62-2
Formule moléculaire V
Poids moléculaire (g/mol) 50.94
Numéro MDL MFCD00011453
Clé InChI LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
CID PubChem 23990
ChEBI CHEBI:35170
Nom IUPAC vanadium
SMILES [V]
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadium foil
Note relative au nom 0.075mm (0.003 in.) thick
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 100 x 200 mm
Pourcentage de pureté 99.8%
Odeur Odorless
Poids ≈2.29g/50x100mm
Forme Feuille