Learn More
Ohaus™ Balance compacte Valor™ 7000
Code produit. p-7158836 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
3 kg
6 kg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13405129
Marque: Ohaus™ 30031823
balance alimentaire compacte, fiable et robuste qui augmentera vos capacités de pesée et de proportionnement alimentaire.
ulliLes capteurs sans contact à l’avant et à l’arrière minimisent la contamination de la balance/liliLes deux affichages rétro-éclairés permettent à deux opérateurs de peser rapidement et facilement/liliLa stabilisation rapide offre une capacité de traitement inégalée/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie 210 heures avec batterie rechargeable
Type de connexion Ethernet (disponible en tant qu’accessoire) USB (disponible en tant qu’accessoire) RS232 (inclus) 2ème RS232 (disponible en tant qu’accessoire)
Structure Boîtier en ABS, plate-forme en acier inox, capteur sans contact, poignée de transport, bouton de verrouillage de menu, indicateur de niveau initial
Capacité 3 kg
Type d’affichage Double écran LCD avec rétroéclairage à LED blanche + 3 LED
Précision affichage 0,100000 g
Comprend RS232, alimentation secteur, batterie rechargeable, couvercle de protection
Linéarité 0,200000 g
Matériau Boîtier ABS, plateforme en acier inox
Modèle V71P3T
Reproductibilité 0,200000 g
Dimensions (L x l) 311,00 x 327,00 mm
Dimensions (L x l x H) 311,00 x 327,00 x 117,000 mm
Longueur (impériale) 12,20 in
Longueur (métrique) 311,00 mm
Longueur (métrique) du bac 225 mm
Largeur (impériale) 12,90 in
Largeur (métrique) 327,00 mm
Largeur (métrique) du bac 300 mm
Hauteur (impériale) 4,60 in
Hauteur (métrique) 117,000 mm
Profondeur (impériale) 12,20 in
Profondeur (métrique) 311,00 mm