Learn More
Ohaus™ Balances de paillasse compacte Valor ™ 4000 certifiée
Balances alimentaires légales pour un usage commercial : améliorent la sécurité, l’efficacité et la productivité, même dans les environnements difficiles.
Marque:  Ohaus™ 30035666
Code produit. 15406131
  • 646.00€ / 1 unité
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Conception étanche
  • Combinaison d’opérations sans contact, de vitesse et de durabilité
  • Boîtiers disponibles en acier inox et en plastique
  • Écrans LED avant et arrière lumineux
  • Les deux écrans permettent une pesée rapide et facile dans le cadre d’une utilisation de détail.
  • Claviers résistants aux perforations
  • Les capteurs infrarouges sans contact combinés à une durée de stabilisation d’une demi-seconde augmentent la productivité des opérations de pesée.
  • Résolution externe maximale de 1:6,000/1:7,500
  • Modes supplémentaires de pesée de contrôle et de pesée en pourcentage
  • La conception pour écoulement IP68 garantit que la balance est protégée contre les dommages causés par les liquides.
  • Larges pieds entièrement caoutchoutés situés aux extrémités de la balance pour assurer une large position et une bonne résistance à la surface, ce qui minimise les risques que la balance glisse ou tombe de surfaces lisses.
  • Des mesures précises avec l’approbation OIML / type CE pour répondre ou dépasser les exigences de précision de classe III conformément aux directives CE et à la norme EN45501
  • Adaptateur d’alimentation universel 100-240 VCA
  • Dimensions : Modèle V41PW : 280 x 256 x 121 mm (P x l x H) ; Modèle V41XW : 288 x 256 x 124 mm (P x l x H)
Autres caractéristiques et équipement standard : Pieds réglables, niveau à bulle avec éclairage, instructions de navigation pour la configuration des menus et des modes sur les touches, poignée pour faciliter le transport, plateau en acier inox et revêtement résistant aux produits chimiques, nouvelles touches mécaniques, un couvercle à ressort pour protéger le connecteur d’alimentation de la balance.
Modes d’applications :
  • Pesée - déterminer le poids d’éléments dans une ou plusieurs unités de poids : g, kg - utiliser la lisibilité de 0.2 g à 5 g pour la pesée des additifs, épices et levure
  • Pesée en pourcentage - comprend la pesée en pourcentage pour la formulation des recettes et les pourcentages du boulanger
  • Pesée de contrôle - utiliser le voyant lumineux rouge / jaune / vert pour remplir facilement les contenants et emballages par poids pour le tri, le calibrage et la répartition
  • Accumulation - garder un cumul de tous les éléments par poids pour l’enregistrement des résultats des lots de fabrication à long terme
Certifications
Designed and engineered to meet stringent OIML and NAWI Directive (Non Automatic Weighing Instruments)requirements for use in legal and prescribed applications such as in standard industries, stores or QC laboratories. Designed and verified to meet or exc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Généralement 50 heures d’utilisation continue avec une charge totale de 12 heures
Boîtier supérieur et plateforme en acier inox, boîtier inférieur en ABS
Double affichage LED rouge
0,005 kg
IP 68
≤0,5 s
3,9 kg
Rechargeable au plomb-acide
15 kg
190 x 242 mm
V41XWE15T-M
Infrarouge
-10°C à +40°C
12 VCC 0,84 A, adaptateur universel secteur (100/220 VCA 50/60 Hz)