Learn More
Ohaus™ Balances de paillasse compacte Valor™ 4000
Code produit. 15466111 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
1,5 kg
3 kg
6 kg
15 kg
Modèle:
V41PWE1501T
V41PWE15T
V41PWE3T
V41PWE6T
V41XWE1501T
V41XWE15T
V41XWE3T
V41XWE6T
Précision affichage:
0,0002 kg
0,0005 kg
0,001 kg
0,002 kg
Structure:
Boîtier supérieur et plateforme en acier inox, boîtier inférieur en ABS
Plate-forme en acier inox, boîtier en ABS
Conditionnement:
1 unité
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15466111
Marque: Ohaus™ 30072308
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Balances alimentaires légales pour un usage commercial : améliorent la sécurité, l’efficacité et la productivité, même dans les environnements difficiles.
ulliConception étanche/liliAllient opérations sans contact, vitesse et durabilité/liliDisponibles avec un boîtier en acier inox et en plastique/liliAffichages LED lumineux à l’avant et à l’arrière/liliLes deux affichages permettent de peser rapidement et facilement pour la vente au détail/liliClaviers résistants aux perforations/liliLes capteurs IR sans contact combinés à un temps de stabilisation d’une demi-seconde augmentent la productivité des opérations de pesée/liliRésolution externe maximale de 1:6 000 / 1:7 500/liliModes de pesée supplémentaires : pesée de contrôle et pesée en pourcentage/liliLa structure étanche IP68 garantit la protection de la balance contre les dommages causés par les liquides/liliGrands pieds entièrement caoutchoutés situés aux coins de la balance pour assurer un maintien stable et une résistance de surface qui minimisent le risque de faire glisser la balance ou de la faire tomber des surfaces lisses/liliMesures précises avec l’homologation de type OIML / EC satisfaisant ou dépassant les exigences de précision de classe III conformément aux directives CE et EN45501/liliAdaptateur d’alimentation universel de 100-240 VCA/liliDimensions : strongmodèle V41PW/strong : 280 x 256 x 121 mm (P x l x H) ; strongmodèle V41XW/strong : 288 x 256 x 124 mm (P × l × H)/li/uldivbr /Autres fonctions standard et équipements : pieds amovibles, niveau à bulle avec éclairage, menu et mode de configuration, instructions de navigation sur les touches, poignée pour faciliter le transport, plateau en acier inox et protection résistante aux produits chimiques, nouvelles touches mécaniques, couvercle avec clip protégeant le connecteur d’alimentation de la balance./divdivnbsp;/divdivstrongModes d’application :/strong/divullistrongPesée/strong : mesurez le poids des articles dans une ou plusieurs unités de pesée (g, kg) et utilisez la lisibilité de 0,2 g à 5 g pour la pesée des additifs, des épices et des levures/lilistrongPesée en pourcentage/strong : pesée en % pour l’élaboration de recettes et pourcentages du boulanger compris/lilistrongPesée de contrôle/strong : utilisez la LED lumineuse rouge / jaune / verte pour remplir facilement les récipients et les emballages en poids pour le triage, le calibrage et le portionnement/lilistrongAccumulation/strong : conservez le total cumulé de tous les éléments en poids pour enregistrer les résultats de longs cycles de production/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie Généralement 50 heures d’utilisation continue avec une charge totale de 12 heures
Type de batterie Rechargeable au plomb-acide
Structure Plate-forme en acier inox, boîtier en ABS
Capacité 3 kg
Type d’affichage Double affichage LED rouge
Dimensions (L x l) de la plateforme 190 x 242 mm
Précision affichage 0,0005 kg
Modèle V41PWE3T
Type de protection IP 68
Types de capteur Infrarouge
Temps de stabilisation ≤0,5 s
Plage de températures (métrique) -10°C à +40°C
Poids (métrique) 3 kg
Alimentation électrique 12 VCC 0,84 A, adaptateur universel secteur (100/220 VCA 50/60 Hz)