Learn More
Ohaus™ Balances de paillasse compacte Valor™ 4000
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
1,5 kg
3 kg
6 kg
15 kg
Modèle:
V41PWE1501T
V41PWE15T
V41PWE3T
V41PWE6T
V41XWE1501T
V41XWE15T
V41XWE3T
V41XWE6T
Précision affichage:
0,0002 kg
0,0005 kg
0,001 kg
0,002 kg
Structure:
Boîtier supérieur et plateforme en acier inox, boîtier inférieur en ABS
Plate-forme en acier inox, boîtier en ABS
Conditionnement:
1 unité
Description
ulliConception étanche/liliAllient opérations sans contact, vitesse et durabilité/liliDisponibles avec un boîtier en acier inox et en plastique/liliAffichages LED lumineux à l’avant et à l’arrière/liliLes deux affichages permettent de peser rapidement et facilement pour la vente au détail/liliClaviers résistants aux perforations/liliLes capteurs IR sans contact combinés à un temps de stabilisation d’une demi-seconde augmentent la productivité des opérations de pesée/liliRésolution externe maximale de 1:6 000 / 1:7 500/liliModes de pesée supplémentaires : pesée de contrôle et pesée en pourcentage/liliLa structure étanche IP68 garantit la protection de la balance contre les dommages causés par les liquides/liliGrands pieds entièrement caoutchoutés situés aux coins de la balance pour assurer un maintien stable et une résistance de surface qui minimisent le risque de faire glisser la balance ou de la faire tomber des surfaces lisses/liliMesures précises avec l’homologation de type OIML / EC satisfaisant ou dépassant les exigences de précision de classe III conformément aux directives CE et EN45501/liliAdaptateur d’alimentation universel de 100-240 VCA/liliDimensions : strongmodèle V41PW/strong : 280 x 256 x 121 mm (P x l x H) ; strongmodèle V41XW/strong : 288 x 256 x 124 mm (P × l × H)/li/uldivbr /Autres fonctions standard et équipements : pieds amovibles, niveau à bulle avec éclairage, menu et mode de configuration, instructions de navigation sur les touches, poignée pour faciliter le transport, plateau en acier inox et protection résistante aux produits chimiques, nouvelles touches mécaniques, couvercle avec clip protégeant le connecteur d’alimentation de la balance./divdivnbsp;/divdivstrongModes d’application :/strong/divullistrongPesée/strong : mesurez le poids des articles dans une ou plusieurs unités de pesée (g, kg) et utilisez la lisibilité de 0,2 g à 5 g pour la pesée des additifs, des épices et des levures/lilistrongPesée en pourcentage/strong : pesée en % pour l’élaboration de recettes et pourcentages du boulanger compris/lilistrongPesée de contrôle/strong : utilisez la LED lumineuse rouge / jaune / verte pour remplir facilement les récipients et les emballages en poids pour le triage, le calibrage et le portionnement/lilistrongAccumulation/strong : conservez le total cumulé de tous les éléments en poids pour enregistrer les résultats de longs cycles de production/li/ul
Spécification
Spécification
| Autonomie de la batterie | Généralement 50 heures d’utilisation continue avec une charge totale de 12 heures |
| Type de batterie | Rechargeable au plomb-acide |
| Structure | Plate-forme en acier inox, boîtier en ABS |
| Capacité | 1,5 kg |
| Type d’affichage | Double affichage LED rouge |
| Dimensions (L x l) de la plateforme | 190 x 242 mm |
| Précision affichage | 0,0002 kg |
| Modèle | V41PWE1501T |
| Type de protection | IP 68 |
| Types de capteur | Infrarouge |
| Afficher plus |