Learn More
Thermo Scientific Chemicals Valinomycine, 90 %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mg
50mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Valinomycin |
| Type | Valinomycin |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Point de fusion | 190.0°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Rotation spécifique | +30° to +34° (20°C, 589nm) (c=1.6, benzene) |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 10 mg |
| Plage de pourcentage du dosage | 90% |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Valinomycin
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.