Learn More
Chlorure de valéryle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13408408
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 638-29-9
Formule moléculaire C5H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 120.58
Numéro MDL MFCD00000757
Clé InChI XGISHOFUAFNYQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme valeryl chloride, valeroyl chloride, valerylchloride, n-valeryl chloride, n-pentanoyl chloride, n-valeroyl chloride, pentanoic acid chloride, n-pentoyl chloride, valerylchlorid, valeroylchloride
CID PubChem 61186
Nom IUPAC Chlorure de pentanoyle
SMILES CCCCC(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Valeryl chloride
Note relative au nom 98%
Point de fusion -110.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 125.0°C to 127.0°C
Point d’éclair 32°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3COCl
Indice de réfraction 1.4190 to 1.4210
Quantité 1 kg
Beilstein 02,301
Gravité spécifique 0.99
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 120.58
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Valeryl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.